Learn More
Mettler Toledo™ Bandeja de muestras de analizador de humedad
Los recipientes para muestras Mettler Toledo son los únicos que cuentan con el certificado oficial de los analizadores de humedad Mettler Toledo para un uso óptimo y un rendimiento garantizado.
223.00€
Especificaciones
Forma | Forma redonda |
---|---|
Tipo | Recipiente de humedad |
Para utilizar con (equipo) | Todos los analizadores de humedad Mettler Toledo |
Diámetro (métrico) | 88,9 mm |
Código de producto | Marca | Material | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15979405
|
Mettler Toledo™
13865 |
Aluminio | Todos los analizadores de humedad Mettler Toledo | Recipientes desechables - paquete de 80 |
223.00€
paquete de 80 |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Choice of washable, reusable stainless chrome-nickel steel pans for halogen moisture analyzers, or aluminum or stainless-steel pans for all Mettler Toledo moisture analyzers.
- 3.75 in. (96mm) in diameter
Especificaciones
Forma redonda | |
Recipiente de humedad | |
Todos los analizadores de humedad Mettler Toledo | |
88,9 mm |