Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos combinados ORP/Redox: conector de cabeza de rosca 57
Electrodo combinado para medir el potencial de reducción/oxidación. Los electrodos combinados ORP/Redox Mettler Toledo producen una señal de medición en la superficie del metal mediante un intercambio de electrones con la oxidación-reducción del medio medido.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343204
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicación destacada
- Medición del potencial de oxidación/reducción (ORP)
- Tratamiento de agua potable
- Torres de enfriamiento
- Piscinas
- Suministros de agua potable
- Agua residual
- Laboratorio general
Accesorios y cuidado
- Junta cerámica (salvo flujo InLab Redox con junta de manguito de vidrio móvil)
- Rellenable con 3 M KCI (51350072): mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- InLab Redox Pt805 e InLab Redox Ag805: no se requiere electrolito y debe combinarse con InLab Reference (51343190)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116
Especificaciones
S7 | |
Vidrio | |
Electrodo combinado; indicador de anillo dorado | |
Para medir la potencia de reducción/oxidación de la solución | |
ARGENTHAL con trampa Ag+ | |
3mol KCl | |
De 0 °C a 100 °C | |
120 mm | |
12 mm |
Cerámica | |
De 0 °C a 100 °C | |
3 mol/l KCl | |
De S7 a BNC (30281915) | |
InLab™ Redox Au | |
De 32 °F a 212 °F | |
4,72 in | |
0,47 in |