Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de ión selectivo (ISE)
Código de producto. p-2894677 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
Cable BNC fijo de 1,2 m
Cable S7-BNC (30281915)
Modelo:
Electrodo combinado de CI perfectION
Electrodo combinado de CN perfectION
Electrodo combinado de CU2+ perfectION
Electrodo combinado de Ca+2 perfectION
Electrodo combinado de FI perfectION
Electrodo combinado de Na+ perfectION
Electrodo combinado de Pb2+ perfectION
Electrodo combinado perfectION Ag+/S2
Electrodo combinado perfectION I-
Electrodo combinado perfectION K+
Electrodo combinado perfectION NO3
Electrodo de semicelda perfectION DX235-Cl
Electrodo de semiceldas perfectION DX223-Na+
Intervalo de medición:
0,02 mg/ - solución saturada
0,1 a 14 000 mg/l
1,0 a 1 x 10-7 mol/l
1,0 a1,0-5 mol/l
6,4 x 10-6354 mg/l
Ag+: de 0,01 a 108000 mg/l; S2-: de 0,003 a 32000 mg/l
De 0,002 a 23 000 mg/l
De 0,005 a 127 000 mg/l
De 0,02 a 40 100 mg/l
De 0,04 a 39 000 mg/l
De 0,2 a 20 700 mg/l
De 0,2 a 260 mg/l
De 1,8 a 35 500 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Modelo Intervalo de medición unitSize
11987811 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado de CI perfectION De 1,8 a 35 500 mg/l cada uno
11977811 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado de Ca+2 perfectION De 0,02 a 40 100 mg/l cada uno
11997811 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado de CN perfectION De 0,2 a 260 mg/l cada uno
11907821 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado de CU2+ perfectION 6,4 x 10-6354 mg/l cada uno
11967811 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado perfectION Ag+/S2 Ag+: de 0,01 a 108000 mg/l; S2-: de 0,003 a 32000 mg/l cada uno
10566415 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado de FI perfectION 0,02 mg/ - solución saturada cada uno
11927821 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado perfectION I- De 0,005 a 127 000 mg/l cada uno
11947821 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado perfectION NO3 0,1 a 14 000 mg/l cada uno
11937821 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado perfectION K+ De 0,04 a 39 000 mg/l cada uno
10145642 Cable S7-BNC (30281915) Electrodo de semiceldas perfectION DX223-Na+ 1,0 a 1 x 10-7 mol/l cada uno
11917821 Cable S7-BNC (30281915) Electrodo combinado de Na+ perfectION De 0,002 a 23 000 mg/l cada uno
10067810 Cable S7-BNC (30281915) Electrodo de semicelda perfectION DX235-Cl 1,0 a1,0-5 mol/l cada uno
11957821 Cable BNC fijo de 1,2 m Electrodo combinado de Pb2+ perfectION De 0,2 a 20 700 mg/l cada uno
13 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11987811
Brand: METTLER TOLEDO™ 51344706
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Una selección de sondas ISE para detectar la concentración de varios iones libres.
  • Antes del primer uso, enjuague el electrodo con agua destilada y sumérjalo en el estándar apropiado durante 24-48 horas y luego llénelo con electrolito de referencia (consulte la tabla anterior).
  • Para obtener resultados precisos, es necesario añadir una solución ISA (ajustador de la fuerza iónica) a todos los estándares de calibración y a las muestras antes de la medición.
  • Consulte el manual del usuario del electrodo para conocer la proporción adecuada de solución ISA con respecto al volumen de la muestra.
  • Añada la solución de relleno cada día antes de utilizar el electrodo (al menos 2,5 cm por encima del nivel de la muestra en el vaso).
  • Asegúrese de enroscar bien el tapón inmediatamente después del uso.
  • La solución de relleno dentro del electrodo no debe dejarse evaporar, ya que se producirá una cristalización.
  • Para el almacenamiento entre mediciones y hasta tres días, almacenar en el estándar apropiado.
  • Para el almacenamiento a largo plazo, consulte el manual de usuario específico del electrodo ISE.
  • La membrana sensora se desgastará con el tiempo; cada membrana puede durar unos seis meses con un uso normal, pero la vida útil real dependerá del tipo de muestras que se midan.
  • Las interferencias de iones competidores son comunes. Consulte el manual del usuario del electrodo ISE para conocer las posibles interferencias.
  • Compatible con sobremesa METTLER TOLEDO SevenExcellence, Seven2Go y SevenGo portátil
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Beställningsinfo
Para otros electrodos de ion selectivo y para kits de membranas que no se incluyen aquí, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aplicaciones Para la determinación de iones de cloruro
Tipos de conector Cable BNC fijo de 1,2 m
Descripción Soluciones necesarias: Electrodo de iones electrolitos de referencia B - 51344751 Ajustador de fuerza iónica - 51344760
Tipo de solución de llenado Electrolito de ion B
Longitud (imperial) 4,75 in
Longitud del cable (imperial) 3,9 ft
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1,2 m
Material Eje de epoxi
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 176 °F
Intervalo de pH De 2 a 12
Interferencias Cl-, CN-, Pb, Ag/S2-
Membrana Estado sólido
Modelo Electrodo combinado de CI perfectION
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo de ión selectivo
Intervalo de medición De 1,8 a 35 500 mg/l
Parámetro Chloride
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.