Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos de pH de titulación “plug and play” de vidrio
For direct pH measurements and acid/base titrations in aqueous or non-aqueous media. Mettler Toledo pH Plug and Play Glass Titration Electrodes includes a Plug and Play sensor with integrated sensor chip for secure handling.
Marca: Mettler Toledo™ 51109505
Includes: 25mL of reference electrolyte and quality certificate with unique serial number (all models except DGi114SC, which contains sensor chip).
Descripción
- Sistema de referencia ARGENTHAL™ incluido
- Incluye electrolito de referencia rellenable
- El material del eje es vidrio
- Longitud, 150 mm; diámetro, 12 mm,
Modelo DGi101-SC y DGi102-U-Mini
- Vidrio de membrana de tipo U-glass
- El diafragma es un pin de cerámica
- Trampa de iones de plata para garantizar que el electrolito está completamente libre de iones de plata
DGi111-SC
- Vidrio de membrana de tipo cónico HA
- El diafragma es un pin de cerámica
- Trampa de iones de plata para garantizar que el electrolito está completamente libre de iones de plata
DGi113-SC
- Vidrio de membrana de tipo cilíndrico A41
- Unión de manguito de PTFE móvil
- Manguito de vidrio integrado para una fijación segura al cabezal de titulación
DGi115-SC
- Vidrio de membrana de tipo cilíndrico HA
- Unión de manguito de vidrio esmerilado
- Trampa de iones de plata para garantizar que el electrolito está completamente libre de iones de plata
DGi114-SC
- Vidrio de membrana de tipo cilíndrico HA
- Unión de manguito de PTFE móvil
DGi116-Solvent
- Membrana de vidrio de tipo esférico A41 de baja resistencia para una respuesta de pH rápida, sensible y resistente a productos químicos
- La unión de manguito de vidrio fácil de limpiar proporciona un flujo uniforme de electrolitos
- Protección de oro para una eficiente protección eléctrica y estática
- Unión de manguito de vidrio esmerilado móvil
DGi117-Water
- Construcción de unión doble
- Unión de manguito de vidrio esmerilado fija
- Incluye sensor de temperatura Pt1000
- Manguito de vidrio integrado para una fijación segura al cabezal de titulación
- Protección de oro contra efectos electrostáticos
- Vidrio de membrana de tipo esférico LoT
- Membrana de vidrio esférico de baja resistencia
- Tapón de rosca Multipin™ para la conexión segura de electrodo combinado y cable de sonda de temperatura
Título del producto
Mettler Toledo™ Electrodos de pH de titulación “plug and play” de vidrio > DGi116-Solvent; w/moveable sleeve junction for non-aqueous media; pH: 0-12; 0deg. to -100°C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido