Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de pH de sobremesa SevenCompact™ S220
Código de producto. 11374233 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Medidor de pH básico S220
Opción de agua/bebida
Opción de aplicaciones generales
Opción de biología/ciencias biológicas
S220-uMix-Kit
SC S220-Micro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
1 unidad
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
11374233 Medidor de pH básico S220 1 PCS
11304233 Opción de biología/ciencias biológicas cada uno
11384233 Opción de aplicaciones generales 1 set
11344233 Opción de agua/bebida cada uno
15937765 S220-uMix-Kit cada uno
15573423 SC S220-Micro 1 unidad
6 options
Código de producto. 11374233
Marca: METTLER TOLEDO™ 30019028
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El medidor S220 mide el pH, la concentración de iones y Redox/ORP. Una interfaz simple y duradera con solo 2 botones hace que este medidor sea muy fácil de usar, y los resultados pueden ser registrados por una impresora con un sello de fecha y hora. Disponible como solo medidor o kits listos para su uso para aplicaciones específicas.
  • Medidor de pH, concentración de iones y Redox/ORP de sobremesa que puede mostrar resultados en pH, mV y Rel mV
  • Duradero y fácil de manejar con dos botones: “Leer” y “Cal”
  • Protección IP54
  • Incluye un brazo de electrodo que se mueve hacia arriba y hacia abajo, llevando el electrodo a la posición más adecuada para su muestra
  • Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
  • Compatible con los electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
  • Los resultados los puede registrar una impresora con un sello de fecha y hora
  • Paquete opcional de instalación y cualificación (IQ/OQ) disponible a través del servicio de METTLER TOLEDO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Salidas USB, RS-232
Exactitud (mV) ±0,2 mV
Exactitud (pH) ±0,002
Puntos de calibración 5
Detalles de gestión de datos 1000 mediciones
Descripción Medidor de pH S220
Tipo de pantalla TFT
Intervalo (mV) -2000 - 2000mV
Intervalo (pH) Desde -2 hasta 20
Resolución (pH) 0,001/0,01/0,1
Intervalo de temperatura (métrico) MTC: De – 30° a + 130 °C, ATC: -5° a +130 °C
Incluye Medidor de pH S220, soporte de electrodos, cubierta protectora, certificado de pruebas
Modelo Medidor de pH básico S220
Tipo de sonda pH/ion
Tipo de producto Medidor de sobremesa de pH/iones
Resolución (mV) 0,1/1mV
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Intervalo de temperatura (imperial) MTC: De -86° a +266 °F, ATC: De -41° a +266 °F