Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de pH de sobremesa SevenCompact™ S220
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Modelo:
Medidor de pH básico S220
Opción de agua/bebida
Opción de aplicaciones generales
Opción de biología/ciencias biológicas
S220-uMix-Kit
SC S220-Micro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
1 unidad
cada uno
Descripción
- Medidor de pH, concentración de iones y Redox/ORP de sobremesa que puede mostrar resultados en pH, mV y Rel mV
- Duradero y fácil de manejar con dos botones: “Leer” y “Cal”
- Protección IP54
- Incluye un brazo de electrodo que se mueve hacia arriba y hacia abajo, llevando el electrodo a la posición más adecuada para su muestra
- Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
- Compatible con los electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
- Los resultados los puede registrar una impresora con un sello de fecha y hora
- Paquete opcional de instalación y cualificación (IQ/OQ) disponible a través del servicio de METTLER TOLEDO
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (mV) | ±0,1 |
| Exactitud (pH) | ±0,002 |
| Descripción | Kit S220: aplicaciones generales + agitación automática |
| Canales | Monocanal |
| Tipo de pantalla | Color de alta resolución |
| Intervalo (mV) | Desde -2000,0 hasta 2000,0 |
| Intervalo (pH) | Desde -2 hasta 20 |
| Resolución (pH) | 0,001/0,01/0,1 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | MTC: -30° a +130 °C, ATC: De -5° a +130 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | General Applications, Automatic Stirring |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction