Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de conductividad de sobremesa SevenCompact™ S230
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Modelo:
Mediciones compatibles con la USP/EP
Medidor de conductividad S230
Opción de aplicaciones generales
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Descripción
- Medidor de sobremesa de conductividad, resistividad, salinidad y sólidos disueltos totales (TDS) que puede mostrar los resultados en μS/cm y ms/cm
- Duradero y fácil de manejar con dos botones: “Leer” y “Cal”
- Protección IP54
- Incluye un brazo de electrodo que se mueve hacia arriba y hacia abajo, llevando el electrodo a la posición más adecuada para su muestra
- Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
- Compatible con los electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
- Los resultados los puede registrar una impresora con un sello de fecha y hora
- Paquete opcional de instalación y cualificación (IQ/OQ) disponible a través del servicio de METTLER TOLEDO
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit S230: Mediciones compatibles con USP/EP |
| Incluye | Medidor de conductividad S230, electrodo InLab 741-ISM, soporte de electrodos, dos sobres de estándar de 1413 uS/cm, guía de medición de conductividad, cubierta protectora, certificado de prueba |
| Exactitud (conductividad) | ±0,5% |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones rutinarias, análisis de muestras, manejo de datos, archivo de datos |
| Puntos de calibración | 13 predefinidos y 1 estándar definidos por el usuario |
| Intervalo (conductividad) | De 0,001 μS/cm a 1000 mS/cm |
| Resolución (conductividad) | Desde 0,001 hasta 1 |
| Compensación de la temperatura | Lineal, no lineal, desactivado, agua pura, temperatura de referencia de 20° o 25 °C |
| Intervalo (salinidad) | De 0 a 80 psu |
| Intervalo (TDS) | De 0,00 mg/l a 1000 g/l, autoescalado |
| Mostrar más |