Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de conductividad de sobremesa SevenCompact™ S230
Código de producto. p-4370469 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Modelo:
Mediciones compatibles con la USP/EP
Medidor de conductividad S230
Opción de aplicaciones generales
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 11324233
Marca: METTLER TOLEDO™ 30019035
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El medidor S230 mide conductividad, resistividad, TDS y salinidad. Una interfaz simple y duradera con solo 2 botones hace que este medidor sea fácil de usar, y los resultados pueden ser registrados por una impresora con un sello de fecha y hora. Disponible como solo medidor o kits listos para su uso para aplicaciones específicas.
  • Medidor de sobremesa de conductividad, resistividad, salinidad y sólidos disueltos totales (TDS) que puede mostrar los resultados en μS/cm y ms/cm
  • Duradero y fácil de manejar con dos botones: “Leer” y “Cal”
  • Protección IP54
  • Incluye un brazo de electrodo que se mueve hacia arriba y hacia abajo, llevando el electrodo a la posición más adecuada para su muestra
  • Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
  • Compatible con los electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
  • Los resultados los puede registrar una impresora con un sello de fecha y hora
  • Paquete opcional de instalación y cualificación (IQ/OQ) disponible a través del servicio de METTLER TOLEDO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit S230: Mediciones compatibles con USP/EP
Incluye Medidor de conductividad S230, electrodo InLab 741-ISM, soporte de electrodos, dos sobres de estándar de 1413 uS/cm, guía de medición de conductividad, cubierta protectora, certificado de prueba
Exactitud (conductividad) ±0,5%
Para utilizar con (aplicación) Mediciones rutinarias, análisis de muestras, manejo de datos, archivo de datos
Puntos de calibración 13 predefinidos y 1 estándar definidos por el usuario
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 1000 mS/cm
Resolución (conductividad) Desde 0,001 hasta 1
Compensación de la temperatura Lineal, no lineal, desactivado, agua pura, temperatura de referencia de 20° o 25 °C
Intervalo (salinidad) De 0 a 80 psu
Intervalo (TDS) De 0,00 mg/l a 1000 g/l, autoescalado
Intervalo de temperatura (métrico) MTC: De -30° a +130 °C, ATC: De -5 °C a +130 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Intervalo (resistividad) De 0 a 100 megaohmios/cm
Tipo de pantalla TFT
Puntos de datos 1000
Modelo Mediciones compatibles con la USP/EP
Tipo Medidor S230 más InLab 741-ISM y sobres de calibración
Tensión 9/12 V
Vataje 10 w