Learn More
METTLER TOLEDO™ Kit de medición de pH/conductividad/DO de sobremesa S479 SevenExcellence™
Código de producto. 15509904 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Canales:
Multicanal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Canales unitSize
15509904 Multicanal cada uno
1 options
Código de producto. 15509904
Marca: METTLER TOLEDO™ 30092988
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Medidor de triple canal de pH/mV/conductividad/OD SevenExcellence (instrumento con unidad de expansión de pH/mV, conductividad y OD); así como el sensor InLab™ ExpertPro-ISM (pH), InLab 731-ISM (conductividad) e InLab OptiOx (OD digital); tampones de pH; estándares de conductividad; y pastillas de calibración de oxígeno cero; guías de medición de pH, conductividad y OD; Soporte de electrodos uPlace™, estructura semitransparente, instrucciones de funcionamiento, instalación, software LabX™ Direct pH PC, declaración de conformidad y certificado de pruebas
El kit de medición S479 le ofrece todo lo que necesita para empezar a medir pH, conductividad, oxígeno disuelto, DBO, resistividad, salinidad, TDS, Redox/ORP, e ISFET en un solo medidor. Tiene una pantalla táctil intuitiva y atajos de medición, y puede exportar datos a una impresora, archivo Excel o sistema LIMS.
Kit de medición S479 que contiene medidor SevenExcellence, electrodo y accesorios para realizar mediciones de pH, conductividad, oxígeno disuelto, resistividad, salinidad, TDS, BOD, Redox/ORP e ISFET
  • El SevenExcellence se puede ampliar con módulos adicionales para medir pH, conductividad, resistividad, ISE, salinidad, TDS, Redox/ORP e ISFET
  • Cree fácilmente atajos de medición y calibración
  • Pantalla táctil en color de 7 pulgadas con navegación intuitiva por menús
  • Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
  • Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
  • Exporte los datos a una impresora, archivo Excel o sistema LIMS
  • Automatización disponible para mediciones y limpieza en aplicaciones de alto rendimiento
  • Administre los permisos de usuario y el acceso para garantizar la integridad de los datos
  • Compatible con el software LabX para una gestión avanzada de datos y cumplimiento normativo 21CFR apartado 11
  • Paquete de calificación completo opcional disponible que incluye IQ/OQ/PQ
  • Mantenimiento preventivo y servicio disponibles a través del servicio METTLER TOLEDO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de pH/conductividad/OD S479-K SevenExcellence
Canales Multicanal
Tipo de pantalla Color TFT
Clasificación IP IP54
Measurement Modes pH, Conductivity, Dissolved Oxygen
Percent Saturation Range Polarographic DO 0 to 600%
Intervalo (mV) -2000 to 2000 mV
Intervalo (pH) -2.000 to 20.000
Intervalo (resistividad) 0.01 to 100 MOhm-cm
Intervalo (salinidad) 0 to 80 ppt
Intervalo (TDS) 0.001 to 1000 g/L
Resolución (ISE) 0.001 mg/L
Resolución (pH) 0.001
Intervalo de temperatura (métrico) -30°C to +130°C
Incluye Medidor de pH/conductividad/OD S479, electrodo de pH InLab Expert Pro-ISM (cable de 1,2 m), electrodo de conductividad InLab 731-ISM, electrodo óptico de oxígeno disuelto InLab OptiOx (cable de 1,8 m), tubo de calibración InLab OptiOx, 2 sobres de tampón cada uno para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, 2 sobres de tampón para pH de 1413 mS/cm y 12,88 mS/cm), clave de activación de pH EasyDirect, certificado de prueba, guía de medición de pH, guía de medición de conductividad/OD
Idiomas Chino, chino (TW), croata, checo, danés, holandés, inglés (R.U.), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Memoria 250 análisis (20 000 puntos de datos)
Modelo Kit de pH/conductividad/DO S479
Tipo de producto Kit de medidor de pH/conductividad/OD S479 SevenExcellence