Learn More
Mettler Toledo™ Módulos de expansión para medidores SevenExcellence™
El diseño modular de SevenExcellence le permite ampliar su instrumento con parámetros de medición adicionales para cumplir las necesidades futuras en cualquier momento.
Marca: Mettler Toledo™ 30034471
1260.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Solo tiene que añadir la nueva unidad de expansión, encender el instrumento y la nueva unidad de expansión se reconocerá automáticamente y estará lista para usarla. SevenExcellence se adapta a un total de tres unidades de expansión en cualquier composición.
Especificaciones
±0,002 | |
±0,1 °C | |
De - 2 a 20 | |
0,1/1 mV | |
0,1 °C |
± 0,1mV | |
Módulo de pH/iones | |
De - 2000 a 2000 mV | |
0,001/0,01/0,1 | |
De -30 °C a +130 °C |