Descripción
- Medidor de pH, Redox/ORP e ISFET que se puede ampliar con módulos de medición adicionales para medir la conductividad, resistividad, oxígeno disuelto, ISE, salinidad, TDS y BOD
- Cree fácilmente atajos de medición y calibración
- Pantalla táctil en color de 7 pulgadas con navegación intuitiva por menús
- Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
- Exporte los datos a una impresora, archivo Excel o sistema LIMS
- Automatización disponible para mediciones y limpieza en aplicaciones de alto rendimiento
- Automatización disponible para mediciones y limpieza en aplicaciones de alto rendimiento
- Administre los permisos de usuario y el acceso para garantizar la integridad de los datos
- Compatible con el software LabX para una gestión avanzada de datos y cumplimiento normativo 21CFR apartado 11
- Paquete de calificación completo opcional disponible que incluye IQ/OQ/PQ
Información de órdenes
- S400 Basic: SevenExcellence pH/mV (instrumento con una unidad de ampliación de pH/mV y dos unidades de ampliación vacías)
- Kit S44: Versión en kit (S400-Basic, más InLab™ Expert Pro-ISM, guía para medición de pH y sobres de calibración)
- S400-Bio: Versión de kit de biotecnología (S400-Basic, más kit de cables InLab Routine Pro-ISM, guía para medición de pH y sobres de calibración)
- S400-ISFET: Versión de kit ISFET (S400-Basic, más sensor ISFET de laboratorio InLab 490, guía para medición de pH y sobres de calibración)
- S400-Micro: Versión de kit de ciencias de la vida (S400-Basic, más InLab Ultra-Micro, guía para medición de pH y sobres de calibración)
- S400-UMIX: Versión de kit de reproducibilidad (S400-Kit, más agitador magnético uMix™)
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Medidor de pH S400; electrodo InLab Expert Pro-ISM; soporte de electrodo; 2 sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01; clave de activación de pH EasyDirect (software de gestión de datos de pH); certificado de pruebas, guía para la medidor de pH |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,1 °C |
| Exactitud (mV) | ± 0,1 |
| Exactitud (pH) | ±0.002 |
| Salidas | USB, RS232 y Ethernet |
| Intervalo (pH) | De - 2 a 20 |
| Resolución (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
| Puntos de calibración (pH) | Máx. de 5 puntos, 8 grupos de tampón predefinidos y 20 definidos por el usuario |
| Intervalo (mV) | De – 2000 a 2000 mV |
| Resolución (mV) | 0,1/1 mV |
| Mostrar más |