Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de pH/conductividad de sobremesa SevenExcellence™ S470
Código de producto. 13400689 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Kit S470 - Aplicaciones estándar
Kit S470 - Compatible con USP/EP
Medidor de pH/conductividad S470
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
13400689 Kit S470 - Aplicaciones estándar cada uno
13496618 Medidor de pH/conductividad S470 cada uno
13457816 Kit S470 - Compatible con USP/EP cada uno
3 options
Código de producto. 13400689
Marca: METTLER TOLEDO™ 30046253
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El medidor S470 mide pH, conductividad, resistividad, Redox/ORP, TDS, salinidad e ISFET. Se puede ampliar con módulos adicionales para medir el oxígeno disuelto, BOD e ISE. Tiene una pantalla táctil intuitiva y atajos de medición, y puede exportar datos a una impresora, archivo Excel o sistema LIMS.
  • Medidor de pH, conductividad, resistividad, Redox/ORP e ISFET que se puede ampliar con módulos de medición adicionales para medir el oxígeno disuelto, ISE y BOD
  • Cree fácilmente atajos de medición y calibración
  • Pantalla táctil en color de 7 pulgadas con navegación intuitiva por menús
  • Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
  • Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
  • Exporte los datos a una impresora, archivo Excel o sistema LIMS
  • Automatización disponible para mediciones y limpieza en aplicaciones de alto rendimiento
  • Administre los permisos de usuario y el acceso para garantizar la integridad de los datos
  • Compatible con el software LabX para una gestión avanzada de datos y cumplimiento normativo 21CFR apartado 11
  • Paquete de calificación completo opcional disponible que incluye IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Salidas RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA
Exactitud (conductividad) ± 0,5%
Exactitud (mV) ± 0,1mV
Exactitud (pH) ±0,002
Puntos de calibración (conductividad) 13 predefinidos y 20 estándar definidos por el usuario
Puntos de calibración (ISE) Máx. de cinco puntos, grupo de ocho tampones predefinidos y 20 definidos por el usuario
Puntos de calibración (pH) Máx. de cinco puntos, grupo de ocho tampones predefinidos y 20 definidos por el usuario
Puntos de datos 20.000
Tipo de pantalla TFT
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 2000 mS/cm
Intervalo (mV) -2000 - 2000mV
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Intervalo (resistividad) de 0,01 a 100 megaohmios/cm
Intervalo (salinidad) de 0 a 80 ppt
Intervalo (TDS) De 0,001 mg/l a 1000 g/l
Resolución (ISE) Desde 0,001 hasta 1
Resolución (pH) 0,001/0,01/0,1
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +130 °C
Incluye Medidor de pH/conductividad S470, electrodo de pH InLab Expert Pro-ISM (cable de 1,2 m), electrodo de conductividad InLab 731-ISM (cable de 1,2 m), soporte para electrodos, 2 sobres de tampón cada uno para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, 2 sobres de patrón cada uno para 1413 uS/cm y 12,88 mS/cm, clave de activación de pH EasyDirect, certificado de prueba, guía de medición de pH, guía de medición de conductividad/DO
Modelo Kit S470 - Aplicaciones estándar
Intervalo (ISE) De 0 a 999 999 mg/l
Resolución (conductividad) De 0,001 μS/cm a 200 mS/cm
Resolución (mV) 0,1/1 mV
Resolución (resistividad) Desde 0,001 hasta 1
Resolución (salinidad) Desde 0,001 hasta 1
Resolución (TDS) Desde 0,001 hasta 1
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C