Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de pH/ISE de sobremesa SevenExcellence™ S500
Tienda Mettler Toledo ProductosDescripción
- Medidor selectivo de iones (ISE), pH, Redox/ORP e ISFET que se puede ampliar con módulos de medición adicionales para medir la conductividad, resistividad, oxígeno disuelto, salinidad, TDS y BOD
- Cree fácilmente atajos de medición y calibración
- Pantalla táctil en color de 7 pulgadas con navegación intuitiva por menús
- Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
- Exporte los datos a una impresora, archivo Excel o sistema LIMS
- Automatización disponible para mediciones y limpieza en aplicaciones de alto rendimiento
- Administre los permisos de usuario y el acceso para garantizar la integridad de los datos
- Compatible con el software LabX para una gestión avanzada de datos y cumplimiento normativo 21CFR apartado 11
- Paquete de calificación completo opcional disponible que incluye IQ/OQ/PQ
Especificaciones
Especificaciones
| Salidas | RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA |
| Exactitud (concentración) | ±0,5% |
| Exactitud (mV) | ± 0,1mV |
| Exactitud (pH) | ±0,002 |
| Puntos de calibración (conductividad) | 13 predefinidos y 20 estándar definidos por el usuario |
| Puntos de calibración (ISE) | Máx. de cinco puntos, grupo de ocho tampones predefinidos y 20 definidos por el usuario |
| Puntos de calibración (pH) | Máx. de cinco puntos, grupo de ocho tampones predefinidos y 20 definidos por el usuario |
| Puntos de datos | 20.000 |
| Canales | Monocanal |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Mostrar más |