Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de conductividad de sobremesa SevenExcellence™ S700
Código de producto. 13410679 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit S700 con InLab 731 ISM
S700-Basic
S700-Trace con InLab Trace
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
13410679 S700-Basic cada uno
13430679 Kit S700 con InLab 731 ISM cada uno
13450679 S700-Trace con InLab Trace cada uno
3 options
Código de producto. 13410679
Marca: METTLER TOLEDO™ 30046244
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El medidor S700 mide conductividad, resistividad, TDS y salinidad. Sus capacidades se pueden ampliar con módulos de medición adicionales para medir el pH, oxígeno disuelto, ISE, BOD, Redox/ORP e ISFET. Cuenta con una pantalla táctil intuitiva y la capacidad de crear métodos abreviados de medición.
  • Medidor de conductividad, resistividad, TDS y salinidad que se puede ampliar con módulos de medición adicionales para medir el pH, oxígeno disuelto, ISE, BOD, Redox/ORP e ISFET
  • Cree fácilmente atajos de medición y calibración
  • Pantalla táctil en color de 7 pulgadas con navegación intuitiva por menús
  • Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
  • Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
  • Exporte los datos a una impresora, archivo Excel o sistema LIMS
  • Automatización disponible para mediciones y limpieza en aplicaciones de alto rendimiento
  • Administre los permisos de usuario y el acceso para garantizar la integridad de los datos
  • Compatible con el software LabX para una gestión avanzada de datos y cumplimiento normativo 21CFR apartado 11
  • Paquete de calificación completo opcional disponible que incluye IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Medidor de conductividad S700, soporte para electrodos, 2 sobres de patrón cada uno para 1413 uS/cm y 12,88 mS/cm, clave de activación de pH EasyDirect, certificado de prueba
Exactitud (conductividad) ±0,5%
Puntos de calibración 13 predefinidos y 20 estándar definidos por el usuario
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 2000 mS/cm
Compensación de la temperatura 20 °C
Intervalo (salinidad) De 0 a 80 psu
Intervalo (TDS) De 0,001 mg/l a 1000 g/l
Intervalo de temperatura (métrico) De -30°C a +130°C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Intervalo (resistividad) De 0,01 a 100 megaohmios/cm
Puntos de datos Al menos 20 000 puntos de datos, 250 análisis
Entradas Interfaces integradas (USB, RS232 y Ethernet)
Modelo Medidor de conductividad S700
Tipos de sensores Conductividad
Tipo S700-Basic