Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de conductividad de sobremesa SevenExcellence™ S700
El medidor S700 mide conductividad, resistividad, TDS y salinidad. Sus capacidades se pueden ampliar con módulos de medición adicionales para medir el pH, oxígeno disuelto, ISE, BOD, Redox/ORP e ISFET. Cuenta con una pantalla táctil intuitiva y la capacidad de crear métodos abreviados de medición.
Marca: METTLER TOLEDO™ 30046245
3370.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Medidor de conductividad, resistividad, TDS y salinidad que se puede ampliar con módulos de medición adicionales para medir el pH, oxígeno disuelto, ISE, BOD, Redox/ORP e ISFET
- Cree fácilmente atajos de medición y calibración
- Pantalla táctil en color de 7 pulgadas con navegación intuitiva por menús
- Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
- Exporte los datos a una impresora, archivo Excel o sistema LIMS
- Automatización disponible para mediciones y limpieza en aplicaciones de alto rendimiento
- Administre los permisos de usuario y el acceso para garantizar la integridad de los datos
- Compatible con el software LabX para una gestión avanzada de datos y cumplimiento normativo 21CFR apartado 11
- Paquete de calificación completo opcional disponible que incluye IQ/OQ/PQ
Especificaciones
Medidor de conductividad S700, electrodo de conductividad InLab 731-ISM (cable de 1,2 m), soporte para electrodos, 2 sobres de patrón para 1413 us/cm y 12,88 ms/cm, clave de activación de pH EasyDirect, certificado de prueba, guía de medición de conductividad/OD | |
13 predefinidos y 20 estándar definidos por el usuario | |
20 °C | |
De 0,001 mg/l a 1000 g/l | |
0,1 °C | |
De 0,01 a 100 megaohmios/cm | |
Interfaces integradas (USB, RS232 y Ethernet) | |
Conductividad |
±0,5% | |
De 0,001 μS/cm a 2000 mS/cm | |
De 0 a 80 psu | |
De -30°C a +130°C | |
±0,1 °C | |
Al menos 20 000 puntos de datos, 250 análisis | |
Kit S700 - Aplicaciones estándar | |
Kit S700 con InLab 731 ISM |
Título del producto
METTLER TOLEDO™ Medidor de conductividad de sobremesa SevenExcellence™ S700 > Kit S700 , InLab 731 ISM
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido