Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de conductividad de sobremesa SevenExcellence™ S700
Código de producto. 13450679 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit S700 con InLab 731 ISM
S700-Basic
S700-Trace con InLab Trace
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
13450679 S700-Trace con InLab Trace cada uno
13410679 S700-Basic cada uno
13430679 Kit S700 con InLab 731 ISM cada uno
3 options
Código de producto. 13450679
Marca: METTLER TOLEDO™ 30046246
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El medidor S700 mide conductividad, resistividad, TDS y salinidad. Sus capacidades se pueden ampliar con módulos de medición adicionales para medir el pH, oxígeno disuelto, ISE, BOD, Redox/ORP e ISFET. Cuenta con una pantalla táctil intuitiva y la capacidad de crear métodos abreviados de medición.
  • Medidor de conductividad, resistividad, TDS y salinidad que se puede ampliar con módulos de medición adicionales para medir el pH, oxígeno disuelto, ISE, BOD, Redox/ORP e ISFET
  • Cree fácilmente atajos de medición y calibración
  • Pantalla táctil en color de 7 pulgadas con navegación intuitiva por menús
  • Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
  • Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
  • Exporte los datos a una impresora, archivo Excel o sistema LIMS
  • Automatización disponible para mediciones y limpieza en aplicaciones de alto rendimiento
  • Administre los permisos de usuario y el acceso para garantizar la integridad de los datos
  • Compatible con el software LabX para una gestión avanzada de datos y cumplimiento normativo 21CFR apartado 11
  • Paquete de calificación completo opcional disponible que incluye IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Medidor de conductividad S700, electrodo de conductividad InLab Trace, celda de flujo, soporte para electrodos, clave de activación de pH EasyDirect, certificado de prueba, guía de medición de conductividad/OD
Exactitud (conductividad) ±0,5%
Puntos de calibración 13 predefinidos y 20 estándar definidos por el usuario
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 2000 mS/cm
Compensación de la temperatura 20 °C
Intervalo (salinidad) De 0 a 80 psu
Intervalo (TDS) De 0,001 mg/l a 1000 g/l
Intervalo de temperatura (métrico) De -30°C a +130°C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Intervalo (resistividad) De 0,01 a 100 megaohmios/cm
Puntos de datos Al menos 20 000 puntos de datos, 250 análisis
Entradas Interfaces integradas (USB, RS232 y Ethernet)
Modelo Kit S700 - Detección baja + celda de flujo
Tipos de sensores Conductividad
Tipo S700-Trace con InLab Trace