Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos ISE combinados SevenGo™ perfectION
Obtenga una solución todo en uno con los electrodos ISE combinados SevenGo™ perfectION. El mecanismo de prensado brillante Click & Clear™ permite una rápida limpieza y garantiza lecturas estables incluso en muestras difíciles.
1480.00€ - 1620.00€
Especificaciones
Tipos de conector | Lemo |
---|---|
Tipo de solución de llenado | ISA |
Electrodo. | Electrodo de ISE combinado |
Código de producto | Marca | Aplicaciones | Intervalo de funcionamiento (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Aplicaciones | Intervalo de funcionamiento (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11977821
|
Mettler Toledo™
51344806 |
Iones Cl- | De 1,8 a 35500 mg/l |
1480.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11997821
|
Mettler Toledo™
51344803 |
Iones Ca+2 | De 0,02 a 40100 mg/l |
1620.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11967821
|
Mettler Toledo™
51344800 |
Iones Ag+/S-2 | De 0,003 a 32000 mg/l |
1620.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11987821
|
Mettler Toledo™
51344809 |
Iones CN- | De 0,2 a 260 mg/l |
1480.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11917831
|
Mettler Toledo™
51344818 |
Iones I- | De 0,005 a 127000 mg/l |
1480.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11947831
|
Mettler Toledo™
51344827 |
Iones NO-3 | De 0,1 a 14000 mg/l |
1620.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- La selección de electrodos de ion selectivo (ISE) es tan amplia como la gama de iones distintos
- La unión especial Click& Clear™ permite un contacto óptimo entre la solución de electrolito y la muestra
- Con las soluciones especializadas, la muestra se puede preparar de forma óptima para la correcta medición de la concentración de iones
Especificaciones
Lemo | |
ISA | |
Electrodo de ISE combinado |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Mettler Toledo™ Electrodos ISE combinados SevenGo™ perfectION