Learn More
Mettler Toledo™ Estándar de densidad de agua para Densito™ 30PX
Código de producto. 10237802 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Medidor de densidad/gravedad específica portátil Densito 30PX
Tamaño de la unidad:
60 ml
Código de producto. 10237802
Marca: Mettler Toledo™ 51325005
Accesorio para su uso con medidores de densidad/gravedad Mettler Toledo 30PX.
  • Para titulador Karl Fischer
  • Certificado solo a 20 °C
  • Vol.: 3 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
Exactitud ±0,001 g/3, ±0,5 °C
Descripción Estándares de densidad (6 ml), juego de 10
Idiomas FrancésAlemán
Intervalo de medición 0 a 2 g/3
Resolución 0,1 °C
Volumen de muestra 3 mL
Tipo de producto Estándar de densidad de agua
Para utilizar con (equipo) Medidor de densidad/gravedad específica portátil Densito 30PX