Learn More
IBA Lifesciences MEXi-CM
El medio de cultivo IBA Lifesciences MEXi-CM es un sistema de expresión de proteínas de mamíferos eficaz y rentable.
Marca:  IBA Lifesciences 2-6010-010
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 15523087
  • 118.00€ / 1000 ml
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El medio de cultivo MEXi-CM es un medio sin suero y definido químicamente, especialmente desarrollado para el crecimiento de células de alta densidad MEXi-293E. El bajo contenido de biotina (120 µg/l) permite una purificación eficaz y cómoda con la ayuda de la tecnología Strep-tag™.
Forma parte del sistema de expresión de mamíferos MEXi. El sistema MEXi se ha desarrollado para ofrecer un sistema de expresión de proteínas de mamíferos asequible que incluye todos los componentes esenciales:
• Línea celular MEXi-293E
• Una variedad de vectores de expresión pDSG
• Medio de cultivo MEXi-CM
• Medio de transfección MEXi-TM Más ventajas:
• Expresión transitoria para la producción eficaz y rentable de proteínas
• Vectores de expresión múltiples con diferentes características
• Optimizado para el sistema Twin-Strep-tag™/Strep-Tactin™ XT para proteínas de alta pureza
• Sistema sin IP
Especificaciones
Especificaciones
Para el crecimiento de células MEXi-293 E de alta densidad
1 L