Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.80 μm de tamaño de poro
Diseñadas para monitorización del aire, bioensayos, microbiología de productos lácteos, monitorización de partículas y eliminación de las partículas. Las membranas de ésteres de celulosa mixta EMD Millipore MF-Millipore™ con tamaño de poro de 0.80 μm están disponibles en una amplia gama de diámetros. Compuestas por una membrana de celulosa mixta en color negro o blanco con una superficie con rejilla o lisa.
144.00€ - 1180.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Punto de burbuja | ≥1,0 bares, aire con agua |
Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) |
Tamaño de poro | 0,8 μm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Tipo de filtro | Grado | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Tipo de filtro | Grado | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10024670
|
Merck
AAWP01300 |
13 mm | Membrana | AAWP | 100Pack |
144.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10004560
|
Merck
AABP02500 |
25 mm | Membrana | AABP | 100Pack |
223.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10310131
|
Merck
AAWP02500 |
25 mm | Membrana | AAWP | 100Pack |
167.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11576395
|
Merck
AAWP037PM |
37 mm | Pares de membranas de peso adaptado MF | AAWP | 50 pares |
1030.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10780303
|
Merck
AAWP037P0 |
37 mm | Membrana, recargas para monitor | AAWP | 100Pack |
273.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10278050
|
Merck
AABP04700 |
47 mm | Membrana | AABP | 100Pack |
304.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10298240
|
Merck
AAWP0470M |
47 mm | Pares de membranas de peso adaptado MF | AAWP | 50 pares |
1180.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10074690
|
Merck
AAWP09000 |
90 mm | Membrana | AAWP | 100Pack |
540.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11586395
|
Merck
AAWP14250 |
142 mm | Membrana | AAWP | 50Pack |
540.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10442321
|
Merck
AAWP04700 |
47 mm | Membrana | AAWP | 100Pack |
288.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10442131
|
Merck
AAWP03700 |
37 mm | Membrana | AAWP | 100Pack |
227.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Diseñadas para monitorización del aire, bioensayos, microbiología de productos lácteos, monitorización de partículas y eliminación de las partículas.La membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™, tamaño de poro 0,80μm están disponibles en una amplia gama de diámetros.Compuestas por una membrana de celulosa mixta en color negro o blanco con una superficie con rejilla o lisa.
- Hidrófilas Membranas de 150 μm de grosor con una superficie lisa o con rejilla
- Compuestas de una mezcla biológicamente inerte de acetato de celulosa y nitrato de celulosa
- Se utilizan ampliamente para desionización de servicio (SDI) de la contaminación de líquidos de turbinas aéreas y de combustible, partículas y contaminantes insolubles
- Membranas de color blanco
Ideales para monitorización del aire, bioensayos, microbiología de productos lácteos, monitorización de partículas y eliminación de partículas - Membranas de color negro
Ideales para monitorización del aire, análisis de fluorescencia y monitorización de partículas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
No estéril | |
16 l/min/cm2 | |
150 µm | |
Hidrófilo |
≥1,0 bares, aire con agua | |
0,8 μm | |
190 ml/min x cm2 | |
Plano | |
Membranas de filtración |