missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This antibody recognizes the endogenous MFF protein around 26-29 kDa and 35-38 kDa.
The exact function of C2orf33 remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MFF |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1G4B12 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | MFF |
| N.º de referencia del gen | Q4KM98, Q6PCP5, Q9GZY8 |
| Alias de gen | AD033, C2orf33, MFF, mitochondrial fission factor |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?