Learn More
STEMCELL Technologies mFreSR™
Click to view available options
Cantidad:
10 tubos de 5 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Descripción
- mFreSR™ is a serum-free cryopreservation medium designed for the cryopreservation of human embryonic and induced pluripotent stem cells (ES and iPS cells)
- mFreSR™ contains DMSO and is complete and ready-to-use
- Together with mTeSR™1, TeSR™2, or mTeSR™ Plus, mFreSR™ eliminates the use of feeders and serum
- Human ES and iPS cells cryopreserved in mFreSR™ have thawing efficiencies higher than reported conventional thawing methods using serum
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Pluripotent Stem Cells |
| Para utilizar con (aplicación) | Crioconservación |
| Cantidad | 50 mL |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.