Learn More
Abnova™ MGC26694 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ H00284439-T01.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
293T | |
MGC26694 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 35.4kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-MGC26694 antibody (Mfr. No. H00284439-B01) by Western Blot. | |
Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %) | |
Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación. |
Western Blot | |
NM_178526 | |
pCMV-MGC26694 full-length | |
100 μl | |
Human |