Descripción
- 0,3 mL
- Microinserto
- 40 x 6 mm
- Transparente
- Vidrio
- 1Clase hidrolítica
- 15 mm superior
Especificaciones
Microinserto | |
6 mm | |
0,5 ml | |
< 9 μl | |
40 mm |
Transparente | |
Vidrio | |
Micromuestreo | |
Fondo cónico | |
10 x 100 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Fisherbrand™ Microinserto, vidrio transparente, para vial de cuello redondo, rosca 13-425 > Cónico, volumen de 0,5 ml, < 9 μl de volumen residual, 40 mm de altura
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido