Learn More
Fisherbrand™ Microinserto, vidrio transparetne, para vial de boca ancha
Código de producto. 11889120 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,3 ml
0,34 ml
< 0,34/ml
0,35 mL
0,5 ml
Altura (métrico):
29 mm
31 mm
Volumen residual (métrico):
<4 μl
<4 µl
<8 μl
< 4 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 11889120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con viales de cuello de rosca ND9 y ND10
  • Microinserto
  • Para su uso con viales de boca ancha
  • Transparente
  • Vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microinserto
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 0,34/ml
Para utilizar con (aplicación) Micromuestreo
Volumen residual (métrico) <4 μl
Estilo de la base Fondo cónico
Altura (métrico) 31 mm
Cantidad 10 x 100