Learn More
Fisherbrand™ Micro Insert for well plates, glass
For complex UHPLC, LC and GC applications.
339.00€ - 408.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10091762
|
Fisherbrand™
08 09 1081 |
1000 μL | Estrecho |
408.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10275772
|
Fisherbrand™
08 09 0909 |
1200 μl | Round |
349.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10377552
|
Fisherbrand™
08 09 0903 |
1000 μL | Round | N/A | ||||||
10295072
|
Fisherbrand™
08 09 0888 |
400 μL | Tapered |
339.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Clear
- Glass
- Plates meet ANSI and SBS standards
- Different sealing options
- Chromatography tested
- No leeching due to high-end material
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Micro Insert for well plates, glass