Learn More
Cole-Parmer™ Solución de limpieza Micro-Ninety™
Código de producto. 15174626 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 15174626
Marca: Cole-Parmer™ 1810004
Utilice esta solución de limpieza concentrada para aplicaciones críticas. La solución de limpieza Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ limpia vidrio, la mayoría de los metales, plástico, caucho y tela y es un producto seguro para todos los limpiadores ultrasónicos.
  • Un detergente con aclarado que no deja residuos suave, pero potente, para su uso en aplicaciones de limpieza y uso general
  • Los contaminantes radiactivos no reducirán la capacidad de limpieza
  • Elimina la mayoría de materiales biológicos
  • La solución funciona en cualquier concentración y se limpia mediante aclarado; la mayoría de aplicaciones solo requiere de 37 a 74 mililitros de líquido por cada 3,8 litros de agua
  • La solución es ecológica
  • No contiene fosfatos, CFC, ODC ni boratos
  • Sustituye de forma segura el ácido crómico para eliminar proteínas del instrumental de vidrio
  • Nota: No utilizar en zinc, magnesio o aluminio 
Especificaciones
Formulario Líquido
pH 9,5
Aspecto Amarillo
Punto de ebullición 100 °C
Tipo de recipiente Frasco
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • micro 90 concentrated cleaning solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: EDTA Na4