Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Micro-Ostwald
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Constante aproximada:
0,01K
0,1K
Tamaño:
0,43mm de diámetro
0,77mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adecuado para la medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura, y mediciones de cantidades mínimas de sustancias o productos de lavado
- Calibrado
- Con marcas de anillo
- Con constantes
- Para mediciones manuales
- Cantidad de llenado de 2 ml
- Longitud total de 290mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetro |
| Calibrated | Sí |
| Constante aproximada | 0,01K |
| Incluye | Marca anular |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones de pequeñas cantidades de líquidos incluso con formación extrema de espuma |
| Tamaño | 0,43mm de diámetro |
| Volumen (métrico) | 2 mL |