Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Micro-Ostwald
Código de producto. 15190163 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Constante aproximada:
0,03
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Constante aproximada unitSize
15190163 0,03 cada uno
1 options
Código de producto. 15190163
Marca: SI Analytics™ 285404211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El viscosímetro Micro-Ostwald SI Analytics™ es adecuado para mediciones de pequeñas cantidades de líquidos incluso con formación extrema de espuma.
  • Calibrado, con marcas de anillo, con constante, para medición manual
  • Ideales para la medición manual de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes muy volátiles, la medición mínima de cantidades de sustancias y/o productos de lavado, y mediciones de alta o baja temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro Micro-Ostwald
Intervalo de viscosidad De 1,2 a 18 cSt
Calibrated Sí
Descripción 0,6 mm de diámetro
Constante aproximada 0,03
Incluye Marcas de anillo
Material Vidrio
Longitud (métrico) 290 mm
Para utilizar con (aplicación) Mediciones manuales
Volumen (métrico) 2 mL