Learn More
METTLER TOLEDO™ Microelectrodos de pH
Electrodos de pH diseñados para volúmenes de muestras pequeños o para la medición en recipientes pequeños.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343160
367.40 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
Descripción
- Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. (El cable de conexión no está incluido; se vende por separado).
- Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM) capturan y guardan los datos de calibración, que el medidor reconoce automáticamente una vez se conecta.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Viales
- Microplacas
- Tubos de ensayo
- Suero y jugo gástrico
- Muestras microbiológicas
- Pintura
- Gel
- Jabón
- Champú
- Cosmética
Especificaciones del electrodo
- InLab Micro: junta de cerámica, rellenable con KCl de 3 M (51350072); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- InLab Micro Pro-ISM: junta de cerámica, rellenable con KCl de 3 M (51350072); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- InLab Ultra-Micro-ISM: junta de cerámica, rellenable con FRISCOLYT-B™ (51343185); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- InLab Semi-Micro: junta de cerámica, no rellenable; sustitúyalo cuando se agote el electrolito
- InLab Semi-Micro-L: junta de cerámica, rellenable con KCl de 3 M (51350072); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- InLab Flex-Micro: junta de PTFE poroso; no rellenable; sustitúyalo cuando se agote el electrolito
Accesorios y cuidado
- Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116).
Especificaciones
S7 | |
Vidrio | |
De 0 °C a 80 °C | |
3 mol/l de KCl | |
Requiere cable, de S7 a BNC (30281915) | |
U Glass | |
<20 s | |
De 32° a 176 °F | |
60 mm | |
3 mm |
Cerámica | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo combinado | |
Medir el pH en el menor de los recipientes utilizados en el laboratorio | |
ARGENTHAL con trampa Ag+ | |
InLab™ Micro | |
3 mol/l de KCl | |
2,36 in | |
0,12 in |