Descripción
- Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. (El cable de conexión no está incluido; se vende por separado).
- Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM) capturan y guardan los datos de calibración, que el medidor reconoce automáticamente una vez se conecta.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Viales
- Microplacas
- Tubos de ensayo
- Suero y jugo gástrico
- Muestras microbiológicas
- Pintura
- Gel
- Jabón
- Champú
- Cosmética
Especificaciones del electrodo
- InLab Micro: junta de cerámica, rellenable con KCl de 3 M (51350072); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- InLab Micro Pro-ISM: junta de cerámica, rellenable con KCl de 3 M (51350072); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- InLab Ultra-Micro-ISM: junta de cerámica, rellenable con FRISCOLYT-B™ (51343185); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- InLab Semi-Micro: junta de cerámica, no rellenable; sustitúyalo cuando se agote el electrolito
- InLab Semi-Micro-L: junta de cerámica, rellenable con KCl de 3 M (51350072); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- InLab Flex-Micro: junta de PTFE poroso; no rellenable; sustitúyalo cuando se agote el electrolito
Accesorios y cuidado
- Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | S7 |
| Junta | Abierto |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 12 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo combinado |
| Tipo de solución de llenado | Polímero Xerolyt Extra |
| Para utilizar con (aplicación) | Medir el pH recipientes pequeños o de cuello estrecho |
| Para utilizar con (equipo) | Requiere cable, de S7 a BNC (30281915) |
| Referencia interna | ARGENTHAL |
| Mostrar más |