Learn More
SI Analytics™ Sonda
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
170 mm
250 mm
Material:
Acero inoxidable
Vidrio
Modelo:
W 5780 NN HT
W 5791 NN HT
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Se utiliza para medir la temperatura
- Viene equipado con conectores banana macho de 2 x 4 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Conectores banana de tipo macho 2 x 4 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | Vidrio |
| Modelo | W 5780 NN HT |
| Tipo de producto | Termómetro |
| Descripción | Cuerpo de vidrio con sensor Pt 1000 |
| Temperatura máxima | 200 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 30 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -30 °C a +200 °C |