Learn More
Usbeck™ Micro Spatula Spoon
Mix and transfer substances with simplicity. Usbeck™ Micro Spatula Spoon is ideal for mixing and transferring substances.
Marca: Usbeck™ 3304
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Stainless steel
- Rigid
- Width of blade: 5mm
- Width of spoon 5mm
Especificaciones
Micro Spoon Spatula | |
Acero inoxidable | |
210 mm |
Título del producto
Usbeck™ Micro Spatula Spoon >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido