Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
L, 8.5/9
M, 7.5/8
Pequeño, 6.5/7
XL, 9.5/10
XS, 5.5/6
Descripción
- Additional length for extra protection
- Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
- Protects from latex Type I allergy
- Tested for use with chemotherapy drugs
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Food Contact, UKCA |
Chlorinated | Sí |
Accelerator Free | No |
Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
AQL | 1.5 |
Color | Azul |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido