Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Accelerator-Free Gloves
12.53 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
XL
Descripción
- Proporciona una barrera de protección de alto nivel contra punciones, así como una excelente resistencia de una amplia gama de productos químicos de uso común.
- Superficie interior clorada para una colocación sencilla
- Protege de la alergia al látex de tipo I
- La formulación 100 % libre de tiuram reduce significativamente el riesgo de alergias de tipo IV.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
Material | Nitrilo |
Palm Thickness (Metric) | 0,08 mm |
En polvo | sin polvo |
Tamaño | Pequeño |
Longitud (métrico) | 240 mm |