Learn More
Ansell MICRO-TOUCH White Nitrile Código de producto.: 16326921
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell MICRO-TOUCH White Nitrile
Código de producto. 16326921 Tienda Ansell Productos
L
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 16326921
Marca: Ansell 700154
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
MICRO-TOUCH White Nitrile examination glove with textured fingertips.
  • Protects from latex Type 1 allergies
  • 150-count packaging reduces waste
  • Textured fingertips for secure handling of medical instruments
  • Polymer inner coated for easy donning
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) ASTM D6319, CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Food Type: Rubber, UKCA
Chemotherapeutic Rated Yes, in accordance with ASTM D6978 (Not listed in the US FDA 510k)
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Blanco
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño L
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 2.8 mil
Grosor (métrico) 0.07 mm
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 240 mm
Título del producto
Ansell MICRO-TOUCH White Nitrile >