Learn More
Applied Biosystems™ Herramienta de instalación de tapones MicroAmp™
Herramienta de instalación de tapones MicroAmp™
Marca: Applied Biosystems™ 4330015
46.18 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
La Herramienta de instalación de tapones MicroAmp™ ayuda a instalar tiras de tapones MicroAmp™ en tubos de reacción MicroAmp™ en un juego de bandeja⁄retenedor o placa de reacción de 96 pocillos.Presione y selle tapones
La Herramienta de instalación de tapones MicroAmp™ permite sellar ergonómicamente los tubos y placas de reacción de MicroAmp™. Este sellado hermético evitará la contaminación entre pocillos y la pérdida de muestras.
Utilizado con
Tira de 8 tapones ópticos MicroAmp™, tira de 8 tubos ópticos MicroAmp™, 0,2 ml, placa de reacción de 96 pocillos ópticos MicroAmp™ con código de barras, placa de reacción de 96 pocillos ópticos MicroAmp™.
Nota: Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Herramienta de instalación de tapones para placas, tubos y tapas MicroAmp | |
Termociclador 2720, sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, GeneAmp 9700, QuantStudio™, termociclador SimpliAmp™, StepOne™, StepOnePlus™, termociclador Veriti Dx Fast, termociclador Veriti Dx, termociclador Veriti Fast, termociclador Veriti, sistema ViiA™ 7 Dx, sistema ViiA™ 7, sistema ProFlex™ PCR, sistema ViiA™ 7 Dx Fast, sistema 7500 Fast Dx, termociclador 2720, sistema ViiA™ 7 Fast y QuantStudio™ Dx | |
MicroAmp™ | |
1 herramienta |
tira de 12 tapones, Tira de 8 tapones | |
Secuenciación | |
Herramienta de instalación de tapones | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.