Learn More
Fisherbrand™ Esterilizador de microesferas
Código de producto. 16391328 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 g
300 g
Modelo:
Esterilizador de microesferas alto, 230 V
Esterilizador de microesferas, 230 V
Requisitos eléctricos:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16391328
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para esterilizar pequeñas herramientas de investigación como fórceps, tijeras, escalpelos, etc. Elimina el peligro de llamas abiertas al calentar las perlas de vidrio incluidas a 300 °C, eliminando bacterias, esporas y otros microorganismos.
  • Control digital, hasta 300 °C
  • Esteriliza fórceps, agujas y otras herramientas
  • La temperatura de la cámara se ve en un gran panel de control LCD: La carcasa exterior se mantiene fría al tacto
  • Seguro para usar en campanas extractoras
  • La cubierta de seguridad suministrada ahorra energía y reduce la tasa de calentamiento/rampa
  • Se incluyen gránulos de vidrio
  • Control digital, hasta 300 °C
  • Esteriliza fórceps, agujas y otras herramientas
  • La temperatura de la cámara se ve en un gran panel de control LCD: La carcasa exterior se mantiene fría al tacto
  • Seguro para usar en campanas extractoras
  • La cubierta de seguridad suministrada ahorra energía y reduce la tasa de calentamiento/rampa
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Color Acentos grises y azules
Capacidad (imperial) 5,3 oz
Capacidad (métrico) 150 g
Diámetro de la cámara (imperial) 1,6 in
Diámetro de la cámara (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Microesferas de vidrio
Para utilizar con (equipo) Pequeñas herramientas de investigación
Longitud (imperial) 5,5 in
Altura exterior (imperial) 6,1 in
Altura exterior (métrico) 15,5 cm
Longitud (métrico) 14,5cm
Modelo Esterilizador de microesferas, 230 V
Tipo de producto Esterilizador
máx. (imperial) De 34° a 572 °F
Temperatura (métrico) De 100 °C a 300 °C
Peso (imperial) 4,4 lb
Peso (métrico) 2 kg
Requisitos eléctricos 230 V
Altura de la cámara (métrico) 80 mm
Altura de la cámara (imperial) 3,15 pulg
Incluye Perlas de vidrio de 1000 g
Material Aluminio con panel de control de plástico
Tensión 230 V
Vataje 120 W
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.