Learn More
Microbiologics™ EZ-CFU™ One-Step Microorganism Preparations
Lyophilized microorganism preparations deliver less than 100CFU per 0.1mL of hydrated suspension—no dilutions are required
650.79€
Especificaciones
Formato | EZ-CFU |
---|---|
Tipo de producto | EZ-CFU |
Includes: Product warranty and a peel-off Certificate of Assay
Código de producto | Marca | ATCC® | Formato | Especie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | ATCC® | Formato | Especie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11952745
|
Microbiologics™
0486Z |
6633 | EZ-CFU | Bacillus subtilis subsp. spizizenii | N/A | ||||
Descripción
EZ-CFU One-Step preparations are designed to provide the required microorganism challenge concentrations for tests such as Growth Promotion Tests, Microbial Limits Tests and Microbial Enumeration Tests. These ready-to-use, dependable, and cost-effective enumerated microorganism preparations allow laboratories to conveniently and confidently conquer a variety of mandated Pharmacopoeial challenges.
- Up to 19 tests per 2mL aliquot or 190 total tests per kit can be completed
- Produces a durable, non-foaming suspension that is ready to be added to the challenge material immediately following the hydration step (30 minutes)
- For added convenience, a peel-off Certificate of Assay is included for quality control documentation
- Traceable to reference cultures
Información de órdenes
Supplied as two vials of a single assayed microorganism (10 lyophilized pellets in each vial) and 10 vials of hydrating fluid (2.0mL in each vial)
Especificaciones
EZ-CFU | |
EZ-CFU |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.