Learn More
Cole Parmer Micropipetas de vidrio desechables Microcaps
El tubo capilar de vidrio de calibre de precisión cuenta en su parte superior con una perilla dispensadora.
Marca: Cole Parmer 07950-00
Detalles adicionales : Peso : 0.06350kg
Descripción
El tubo capilar de vidrio de calibre de precisión cuenta en su parte superior con una perilla dispensadora.
- La acción capilar hace que el líquido suba por el tubo.
- Apriete la perilla para liberar el líquido.
- Precisión de ± 1 % del volumen nominal.
- Cada paquete contiene una unidad de perilla y 100 tubos desechables.
- Peso con embalaje: 0,5 kg
Especificaciones
0.25 µl | |
Vidrio | |
100/paq. |