Especificaciones
| Vel. máx | 17.500 rpm |
| RCF máx. | 30.130 x g |
| Refrigerado | No |
| Pantalla | LCD grande y luminosa |
| Altura exterior (imperial) | 9,8 in |
| Altura exterior (métrico) | 25 cm |
| Nivel de ruido | <58 dB(A) con rotor F-45-30-11 |
| Características de seguridad | Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilibrio |
| Temporizador | De 30 s a 99:59 h, con función de ciclo continuo |
| Anchura exterior (imperial) | 11,2 in |
| Mostrar más |
La centrífuga 5430/5430 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.