Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5430/5430 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15865063 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
230 V/ de 50 a 60 Hz (UE)
Incluye:
Con rotor A-2-MTP
Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor
Sin rotor
Tipo de controlador:
Mando giratorio
Perilla giratoria
Teclado
Modelo:
Centrífuga 5430 R, teclado
Centrífuga 5430, mandos giratorios
Centrífuga 5430, teclado
Centrífuga 5430 R, mandos giratorios
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Incluye Tipo de controlador Modelo unitSize
15865063 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Teclado Centrífuga 5430, teclado 1 set
10326924 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Mando giratorio Centrífuga 5430, mandos giratorios 1 PCS
10091594 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Teclado Centrífuga 5430, mandos giratorios 1 PCS
10329443 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Sin rotor Mando giratorio Centrífuga 5430 R, mandos giratorios 1 PCS
15825073 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Teclado Centrífuga 5430 R, teclado 1 set
15845073 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Teclado Centrífuga 5430 R, teclado cada uno
15865073 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Mando giratorio Centrífuga 5430 R, mandos giratorios 1 set
15885073 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Mando giratorio Centrífuga 5430 R, mandos giratorios cada uno
15845063 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Teclado Centrífuga 5430, teclado cada uno
16692832 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor A-2-MTP Perilla giratoria Centrífuga 5430, mandos giratorios cada uno
15885063 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor Mando giratorio Centrífuga 5430, mandos giratorios 1 set
15805073 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Mando giratorio Centrífuga 5430, mandos giratorios cada uno
12 options
Código de producto. 15865063
Marca: Eppendorf™ 5427000210
La exclusiva centrífuga cruzada Eppendorf 5430 y 5430 R combina el tamaño reducido de una microcentrífuga con la versatilidad de una centrífuga multiuso. Extremadamente compacta, puede alojar rotores para microplacas y tubos cónicos de 15/50 ml, así como tubos Eppendorf y tiras de PCR.
  • Capacidad máx. del rotor: 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Vel. máx.: 30.130 × g (17.500 rpm)
  • Extraordinaria versatilidad con 12 rotores diferentes
  • Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
  • Menú multilingüe (inglés, alemán, francés, español) con gran pantalla retroiluminada
  • 5 teclas de programa para acceder fácilmente a los programas de rutina
  • Guarda hasta 50 programas definidos por el usuario
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad
  • Eppendorf QuickLock™: sistema para abrir y cerrar rápidamente la tapa del rotor
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad 30 × 2 ml
    Vel. máx 17.500 rpm
    RCF máx. 30.130 x g
    Refrigerado No
    Pantalla LCD grande y luminosa
    Altura exterior (imperial) 9,8 in
    Altura exterior (métrico) 25 cm
    Nivel de ruido <58 dB(A) con rotor F-45-30-11
    Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilibrio
    Temporizador De 30 s a 99:59 h, con función de ciclo continuo
    Anchura exterior (imperial) 11,2 in
    Anchura exterior (métrico) 34 cm
    Vataje 475 W
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Incluye Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor
    Dimensiones exteriores (L × An × Al) 330 x 420 x 250 mm
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Tipo de controlador Teclado
    Ventilado/a Sí
    Rotor incluido
    Estándares EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    Frecuencia 50/60 Hz
    Tensión 230 V
    Modelo Centrífuga 5430, teclado
    Mostrar más Mostrar menos
    La centrífuga 5430/5430 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.