Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5430/5430 R
La exclusiva centrífuga cruzada Eppendorf 5430 y 5430 R combina el tamaño reducido de una microcentrífuga con la versatilidad de una centrífuga multiuso. Extremadamente compacta, puede alojar rotores para microplacas y tubos cónicos de 15/50 ml, así como tubos Eppendorf y tiras de PCR.
Marca: Eppendorf™ 5427000415
4089.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24333" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
30 × 2 ml | |
30.130 x g | |
LCD grande y luminosa | |
25 cm | |
Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilibrio | |
11,2 in | |
475 W | |
Con rotor FA-45-30-11, incl. tapa del rotor | |
230 V, 50/60 Hz (UE) | |
Sí | |
50/60 Hz | |
Centrífuga 5430, mandos giratorios |
17.500 rpm | |
No | |
9,8 in | |
<58 dB(A) con rotor F-45-30-11 | |
De 30 s a 99:59 h, con función de ciclo continuo | |
34 cm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo | |
330 x 420 x 250 mm | |
Sí | |
EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información) | |
230 V |
La centrífuga 5430/5430 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.