Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de microcentrífuga
Código de producto. 15353677 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Amarillo fluorescente
Azul
Azul fluorescente
Lavanda
Naranja
Naranja fosforito
Natural
Negro
Rojo
Rosa
Rosa fluorescente
Varios
Varios fluorescentes
Verde
Verde fluorescente
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 15353677
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Admite tubos de microcentrífuga de 0,5 ml en un lateral; el lateral opuesto contiene tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2,0 ml. Los 96 pocillos de cada lateral mantienen los tubos en posición vertical en una matriz de 8 x 12.
  • Los colores de la gradilla ayudan en la organización de muestras y en la identificación visual rápida
  • Índice alfanumérico que facilita la identificación de los tubos
  • El panel lateral mate admite cinta o etiquetado directo
  • Asas moldeadas que proporcionan un agarre seguro para el transporte
  • Se puede utilizar para almacenar en el congelador con temperaturas de hasta -80°C (-112°F)
  • Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
  • Dimensiones totales (L x An x Al) 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Especificaciones
Incluye Panel lateral mate para el etiquetado
Tipo de producto Gradilla para microtubos
Cierre incluido No
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave, 121 °C
Color Lavanda
Admite Microtubos (96)
Material Polipropileno
Posiciones 96
Forma Rectángulo
Para utilizar con (equipo) Microtubos de 1,5 a 2,0 ml
Cantidad 5/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) - 80 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 213 x 114 x 27 mm
Longitud (métrico) 213 mm
Anchura (métrico) 114 mm
Altura (métrico) 27 mm