Descripción
Diseñadas para sujetar tubos de microcentrífuga de 1,5 ml.Las gradillas para tubos de microcentrífuga BrandTech™ BRAND™ son de polipropileno esterilizable en autoclave con un intervalo de temperatura de funcionamiento entre -20 °C y 90 °C.Las versiones de 84 tubos y 128 tubos se ajustan a tubos de 1,5 ml y son apilables con marcas alfanuméricas, mientras que la versión de 20 tubos tiene posiciones numeradas y se ajustan a tubos de 1,5 ml o tubos de 0,5 ml con un adaptador.
- Fabricados en polipropileno esterilizable en autoclave (121°C, 2 bar; según DIN EN 285).
- Las gradillas de microcentrífuga BRAND™ están disponibles en versiones de 20, 84 y 128 tubos.
- Las versiones de 84 y 128 tubos se ajustan a tubos de 1,5 ml, son apilables y tienen marcas alfanuméricas
- El intervalo de temperatura de funcionamiento es de entre – 20°C a + 90°C.
- La versión de 20 tubos tiene posiciones numeradas, y se puede colocar tubos de 1,5 ml o tubos de 0,5 ml con un adaptador.
- También acepta tubos de microcentrífuga de otros fabricantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Admite | Tubos (13 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 84 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Yes |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 26.7 cm |
| Mostrar más |