Learn More
BRAND™ Tubos para microcentrífuga con tapones de rosca
Fabricados en polipropileno con un tapón de rosca de polipropileno. Los tubos para microcentrífuga BRAND™ con tapones de rosca acoplados tiene un área de escritura esmerilada para su identificación o para otros fines. Cumplen con las normas DIN EN 285. Esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar). Los insertos de tapón de polipropileno con colores para su identificación se pueden adquirir por separado.
Marca: BRAND™ 780712
218.39 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados en polipropileno con un tapón de rosca de polipropileno.
- Cumplen con las normas DIN EN 285.
- El área de escritura esmerilada permite la identificación de muestras y otras anotaciones.
- Intervalo de temperatura: De – 196 °C a 121 °C.
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar)
- Los insertos de tapón de polipropileno con colores para su identificación se pueden adquirir por separado.
Especificaciones
DIN EN 285 | |
Sí | |
Polipropileno | |
1000/paq. | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
1,5 ml | |
Fondo cónico | |
De – 196C a 121 °C | |
Hasta 1 ml |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2340406922 | Certificado de análisis | 28/02/2025 | 780712 |
230127333 | Certificado de análisis | 19/01/2024 | 780712 |