Learn More
Fisherbrand™ Tubos de microcentrífugas con tapón a presión
Tubos de microcentrífuga de polipropileno sin ADNasa ni ARNasa y apirógenos
23.65€ - 50.44€
Especificaciones
Estilo de tapón | Tapones a presión con cierre de seguridad |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Material | Polipropileno |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Capacidad (métrico) | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Capacidad (métrico) | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15442545
|
Fisherbrand™
14666315 |
Natural | No estéril | 2.0mL | 25000 x G RCF |
31.95€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15432545
|
Fisherbrand™
14666319 |
Natural | No estéril | 1,5 ml | 26 000xG RCF |
23.65€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15422545
|
Fisherbrand™
14666326 |
Natural | No estéril | 0,5 ml | 30000xG RCF |
50.44€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
Descripción
Tubos de microcentrífuga de polipropileno sin ADNasa ni ARNasa y apirógenos
- Sin ADNasa/ARNasa y pirógenos
- Disponible tanto en estéril como no estéril
- Esterilizables en autoclave y resistentes a temperaturas de hasta -86 °C.
- Tubos graduados disponibles en tres tamaños: 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml
Especificaciones
Tapones a presión con cierre de seguridad | |
Sí | |
Polipropileno | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de microcentrífugas con tapón a presión