Learn More
BRAND™ Tubos para microcentrífuga con tapón de rosca
Código de producto. 10788961 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
2 ml
Tipo de tapón:
Sin tapón
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 10788961
Marca: BRAND™ 780754
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tapón de rosca (PP) y el tubo de reacción (PP) están perfectamente emparejados y, en combinación con la junta de silicona, ofrecen una protección fiable contra las fugas o la penetración de líquidos
  • Los tubos de reacción estériles se suministran con tapones acoplados y no son ni mutágenos ni citotóxicos
  • Con zona para etiqueta en mate
  • Aplicación: De – 196 °C a 121 °C
  • Esterilidad/SAL (nivel garantizado de esterilización) de 10-6
  • Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni endotoxinas
  • Los tapones están disponibles en distintos colores para facilitar una gestión eficiente de las muestras
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 2 ml
    Material Polipropileno
    Altura (métrico) 44 mm
    Incluye Sin base
    Graduated Sí
    Tipo de tapón Sin tapón
    RCF máx. 20.000 G
    Graduaciones hasta 1,2 ml
    Diámetro (métrico) 13 mm