Descripción
- Delantal con mangas
- Cierre de velcro trasero
- Muñecas elásticas
- Costuras soldadas
- Tejido de barrera multicapa eficaz contra numerosos productos químicos
- Amarillo brillante muy visible para mejorar la seguridad del trabajador
- Ligeros pero duraderos
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bata protectora |
| Tamaño | Medio |
| Material | Laminado de barrera multicapa |
| Color | Amarillo |
| Tipo de tapón | Velcro trasero |
| Estilo de manguito | Elástico |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Certificaciones/conformidad | Tipo PB 3/4 EN 14605, tipo PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1 |
| Tipo de costura | Soldadura ultrasónica |