Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Aprons with Sleeves
747.77 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
3XL
Descripción
- Delantal con mangas
- Cierre de velcro trasero
- Muñecas elásticas
- Costuras soldadas
- Tejido de barrera multicapa eficaz contra numerosos productos químicos
- Amarillo brillante muy visible para mejorar la seguridad del trabajador
- Ligeros pero duraderos
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Tipo | Bata protectora |
Tamaño | Pequeño |
Material | Laminado de barrera multicapa |
Color | Amarillo |
Tipo de tapón | Velcro trasero |
Estilo de manguito | Elástico |
N.º de bolsillos | Ninguno |
Certificaciones/conformidad | Tipo PB 3/4 EN 14605, tipo PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1 |
Tipo de costura | Soldadura ultrasónica |